accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOH

CAS RN 99-76-3

IUPAC Name: methyl 4-hydroxybenzoate
Synonyme: paraben p-oxybenzoesauremethylester methylben sodium salt methylparaben fema number 2710 methyl hydroxybenzoate metaben metoxyde aseptoform caswell no. 573PP
Molekulargewicht (g/mol): 152.15
Summenformel: C8H8O3
InChi Key: LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (8)
  • (12)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (8)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)