missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure
Standardisierte Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie.
58.76 € - 417.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE Marked |
---|---|
CE-Zeichen | ja |
Typ | Reagenz |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10311915
|
Thermo Scientific™
981236 |
Eisen | 10 x 20 ml |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10467305
|
Thermo Scientific™
981301 |
Triglyceride | 6 x 60 ml |
417.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10418275
|
Thermo Scientific™
981377 |
Gamma-GT | 10 x 20 ml |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17743637
|
Thermo Scientific™
981827 |
Total Protein Plus | 12 x 20 ml |
58.76 €
240 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10606557
|
Thermo Scientific™
981843 |
U/CSF Protein | 8 x 20 ml |
186.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11381570
|
Thermo Scientific™
981884 |
Magnesium | 12 x 20 ml |
91.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10304325
|
Thermo Scientific™
981826 |
Gesamt-Protein Plus | 10 x 60 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12732527
|
Thermo Scientific™
981782 |
LDH | 4 x 19ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10108229
|
Thermo Scientific™
981885 |
Magnesium | 8 x 10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Standardmethoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, bestehend aus über 30 sorgfältig ausgewählten Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
- Indiko™ und Konelab™ Applikationen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
- Klinisch-chemische Methoden werden mit vom System vorgegebenen Multi-Kalibratoren und Kontrollen mit Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien ausgeliefert.
- Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.
Spezifikation
CE Marked | |
ja | |
Reagenz | |
Liquid |