Chemikalienbeständige Handschuhe
Chemikalienbeständige Handschuhe eignen sich für den Einsatz in chemischen Anlagen und in der Verarbeitung, in der Petrochemie, in der Ölraffinerie, im Transportwesen, bei Hausmeistertätigkeiten und in der Wartung. Für Anwendungen, die Entfettung sowie Arbeiten mit Lösungsmitteln und gefährlichen Flüssigkeiten beinhalten, sind sie in einer breiten Palette von Materialien erhältlich.
Nützliche Links
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 3080947
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette
Artikelnummer 8005362
Ansell™ Solvex™ 37-675 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer 15324092
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer 200019296
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Artikelnummer 7229015
Ansell AlphaTec™ 58-201 Green Nitrile Gloves
Artikelnummer 8005385
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 23-201 aus PVC
Artikelnummer 143493
Ansell Barrier™ Handschuhe
Artikelnummer 200019970
ANSELL™ High Performance Reusable Food-approved AlphaTec™ Gloves
Artikelnummer 8002830
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer 7074281
Ansell Edmont™ Microflex™ Einweghandschuhe aus Nitril mit extralangen Bündchen
Artikelnummer 8000022
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot
Muss man haben
Artikelnummer 200049728
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Artikelnummer 15654756
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer 11736693
Ansell™ DermaShield™ Grüne Handschuhe der Serie 73-721 aus Neopren
Artikelnummer 7144740
Ansell™ AlphaTec™ 58-735
Artikelnummer 7241921
Ansell AlphaTec™ 58005 Grüner Chemieschutzhandschuh
Artikelnummer 11756733
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer 15633074
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe
Artikelnummer 8854004
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Artikelnummer 7161059
Bollé Safety Baxter Schutzbrille
Artikelnummer 8001515
Sperian™ Honeywell™ Clearways Gesichtsschutz
Artikelnummer 8003110
DuPont™ Tyvek™ Classic Plus Schutzanzüge
Häufig gestellte Fragen
Chemikalienbeständige Handschuhe sind so konzipiert, dass sie gefährlichen Chemikalien standhalten. Zu den gängigen Typen gehören:
- Nitrilhandschuhe: Beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- Neoprenhandschuhe: Schützen vor Ölen, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
- Butylhandschuhe: Schützen vor Gasen und stark ätzenden Säuren wie Salpetersäure und Schwefelsäure
- PVC-Handschuhe: Wirksam gegen Säuren, Basen, Öle und Fette
- PVA-Handschuhe: Beständig gegen viele Lösungsmittel, aber anfällig für Wasserschäden
- Viton-Handschuhe: Beständig gegen chlorierte und aromatische Lösungsmittel sowie konzentrierte Säuren
Die Dicke von chemikalienbeständigen Handschuhen kann je nach spezifischer Anwendung und den zu handhabenden Chemikalien variieren. Im Allgemeinen bieten dickere Handschuhe besseren Schutz, können jedoch die Fingerfertigkeit verringern. Übliche Dicken sind:
- 4-8 mils (0,1-0,2 mm): Geeignet für den leichten Umgang mit Chemikalien, bei dem Fingerfertigkeit wichtig ist
- 8-12 mils (0,2-0,3 mm): Bietet mäßigen Schutz für eine breitere Palette von Chemikalien
- 12-18 mils (0,3-0,5 mm): Bietet höheren Schutz für gefährlichere Chemikalien und längere Exposition
- 18-30 mils (0,5-0,8 mm) und darüber: Wird für den schweren Umgang mit Chemikalien verwendet, bei dem maximaler Schutz erforderlich ist
Die Wiederverwendung von chemikalienbeständigen Handschuhen hängt von folgenden Faktoren ab:
- Chemikalientyp und -konzentration: Entsorgen Sie die Handschuhe nach Kontakt mit stark ätzenden oder durchdringenden Chemikalien
- Expositionsdauer: Kurzfristige Exposition gegenüber weniger schädlichen Chemikalien kann eine Wiederverwendung ermöglichen, wenn die Handschuhe inspiziert und gereinigt werden
- Zustand: Entsorgen Sie Handschuhe bei Anzeichen von Abnutzung, Verschlechterung, Durchstichen oder Rissen
- Herstelleranweisungen: Befolgen Sie die Anweisungen zur Wiederverwendung; einige Handschuhe sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt
- Reinigung: Reinigen und dekontaminieren Sie die Handschuhe wie empfohlen
- Lagerung: Lagern Sie gereinigte Handschuhe an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Sonnenlicht und Chemikalien